ABE1348
Anti-Histone H2A.Z Antibody (C-term)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H2AFZ(3015)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ChIP-seq: A representative lot of this antibody (0.5 μg per reaction) was used to immunoprecipitate K562 chromatin for ChIP-seq analysis.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of a represenative lot of this antibody detected histone H2A.Z in acid extracted HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry: A 1:500 dilution from a representative lot detected histone H2A.Z in HeLa cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1.5 µg/mL dilution of this antibody detected recombinant Histone H2A.Z, but not histones H1, H2A,H2A.X, H3, or H4.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2