Fontos dokumentumok
G6916
Anti-GADD153 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CHOP-10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 29 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using Hela human cell
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DDIT3(1649)
rat ... Ddit3(29467)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- nuclear and cytoplasmic fractions extracted from rat insulinoma (INS) cells to study CHOP Expression in response to ER stress
- whole cell lysates prepared from ER stress induced rat pancreatic tissues
- whole cell lysates prepared from ER stress induced pancreatic insulin-producing cells
It is suitable for immunocytochemistry at a working concentration of 5-10μg/mL using Hela human cell and microarray. It is also suitable for western blotting at a working dilution of 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?