05-390
Anti-erbB-3/HER-3 Antibody, clone 2F12
clone 2F12, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, lethal congenital contracture syndrome 2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2F12, monoclonal
faj reaktivitás
human, bovine, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB3(2065)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 µg of a previous lot of this antibody immunoprecipitated erbB-3/HER-3 from human MDA and MCF-7 RIPA lysates.
Immunocytochemistry:
10 µg/mL of a previous lot of this antibody gave positive immunostaining for erbB-3/HER-3 in MCF-7cells fixed with 95% ethanol/5% acetic acid.
Immunohistochemistry:
1:50 and 1:100 dilution of a previous lot detected erbB-3/HER-3 membrane staining in human normal and carcinoma breast tissue.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.1-2 µg/mL of this lot detected erbB-3/HER-3 in RIPA lysates of human MCF-7 cells. Previous lots have detected erbB-3/HER-3 in MDA RIPA lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Human breast adenocarcinoma (well-differentiated), mouse brain lysate, MCF-7 cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2