MABE320
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Antibody, clone TA-1
clone TA-1, from mouse
Szinonimák:
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, Proto-oncogene Neu, Proto-oncogene c-ErbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, p185erbB2, CD340
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TA-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-ErbB2/c-Neu in HER-2 expressing SK-BR-3 cells (Montgomery, R. B., et al. (2005). Cancer Res. 65(2):650-656.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory precipitated c-ErbB2/c-Neu in IP (McKenzie, S. J., et al. (1989). 4(5):543-548.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-ErbB2/c-Neu in IF (McKenzie, S. J., et al. (1989). 4(5):543-548.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected c-ErbB2/c-Neu in 0.5X10E6 SK-BR-3 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
SK-BR-3 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1