Fontos dokumentumok
H3040
HER2 (676-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
ERBB2, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
termékcsalád
PRECISIO® Kinase
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
9-13 nmol/min·mg
molekulatömeg
~116 kDa
UniProt elérési szám
vonatkozó betegség(ek)
cancer (breast)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1