06-229
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1248)
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
IHC was performed by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
2 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for phospho-erbB2/HER-2 in EGF treated A431 cells.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Minőség
Western Blotting Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected phospho-erbB2/Her2 on 10 µg of A431+EGF lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
EGF treated A431 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1