Fontos dokumentumok
E2777
Monoclonal Anti-c-erbB-2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone HER2-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HER-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HER2-96, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 185 kDa (complete protein)
antigen 97-115 kDa (extracellular ligand-binding domain)
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg/test using RIPA lysate of cultured CB2 cells (CHO cell line transfected with erbB-2)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- studies on receptor internalization, phosphorylation, ligand binding and tumor growth inhibition
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?