16-105
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, HRP conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-phosphotyrosine antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4G10®, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr)
Géninformáció
human ... PID1(55022)
Általános leírás
Description
IgG2bκ mouse monoclonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10. Purified by Protein G-Sepharose chromatography and cross-linked to horseradish peroxidase.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis:
Tested at 0.5-2 μg/mL, with optimal performance at 2 μg/mL (10 μL per 10 mL blocking buffer). This lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in RIPA lysates from EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
NOTE: For optimal performance, remove HRP precipitate by centrifuging vial prior to use.
Analízis megjegyzés
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3