05-939
Anti-LSD1/BHC110 Antibody
ascites fluid, Upstate®
Szinonimák:
BRAF35-HDAC complex protein BHC110, FAD-binding protein BRAF35-HDAC complex, 110 kDa subunit, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, amine oxidase (flavin containing) domain 2, lysine (K)-specific demethylase 1, lysine-specific hist
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KDM1A(23028)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate LSD1 from chromatin.
Immunoprecipitation:
Recommended.
Immunohistochemistry:
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect LSD1 using paraffin-embedded tissues. (Metzger, E., 2005)
Immunofluorescence:
Recommended.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500-1:2000 dilution of this lot detected LSD1 in RIPA lysates from HeLa cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1