05-753
Anti-WT1 Antibody, clone 6F-H2
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-AWT1, Anti-GUD, Anti-NPHS4, Anti-WAGR, Anti-WIT-2, Anti-WT-1, Anti-WT33
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F-H2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... WT1(7490)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1