Fontos dokumentumok
BAH167010000
Straining basket
O.D. 4 in.
Méret kiválasztása
1 EA
85 600,00 Ft
85 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
85 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103200
NACRES:
NB.35
85 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H16701-0000
belső átmérő × Ma
86 mm (3 3/8 in.) × 127 mm (5 in.)
külső átmérő
101.6 mm
4 in.
Általános leírás
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)