05-726
Anti-53BP1 Antibody, clone BP13
clone BP13, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-p53BP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BP13, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53BP1(7158)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1