05-593-I
Anti-α-Dystroglycan Antibody
Szinonimák:
Dystroglycan antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IIH6 (or IIH6C4), monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 97.03 kDa
observed mol wt ~43 and 156 kDa
faj reaktivitás
rabbit, human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
guinea pig, canine, rat
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... DAG1(100009278)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rabbit skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1:1,000 of this antibody detected Dystroglycan in Rabbit skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dystroglycan in Western Blotting applications (Azzag, K., et. al. (2020). Skelet Muscle. 10(1):10 ; Bijata, M., et. al. (2015). Front Cell Neurosci. 9:199).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Dystroglycan in mouse heart and mouse skeletal muscle tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Dystroglycan in Flow Cytometry applications (Gerin, I., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11534).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Dystroglycan in Immunofluorescence applications (Azzag, K., et. al. (2020). Skelet Muscle. 10(1):10).
Inhibition Analysis: A representative lot reduced agrin-induced ERK activation in cardiac cells. (Bassat, E., et. al. (2017). Nature. 547(7662):179-184)
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected -Dystroglycan in Immunohistochemistry applications (Cataldi, M.P., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):3448).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Dystroglycan in Immunocytochemistry applications (Bijata, M., et. al. (2015). Front Cell Neurosci. 9:199).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1