MABT1546
Anti-β-Dystroglycan Antibody, clone 7D11
Szinonimák:
Dystrophin-associated glycoprotein 1;Beta-DG;MANDAG2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7D11, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 97.44 kDa
observed mol wt ~43 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
horse, porcine, bovine, feline, rat, Xenopus, canine
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ccr9(12769)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-Dystroglycan in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunocytochemistry applications (Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Western Blotting applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196; Alonso-Rangel, L., et al. (2017). Life Sci. 182:1-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunofluorescence applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis.10(3):196; Moretti, A., et al. (2020). Nat Med. 26(2):207-214).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1