MABT827
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, 2C6 (MANDYS106)
Szinonimák:
Dystrophin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), clone 2C6 (MANDYS106), from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C6 (MANDYS106), monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DMD(1756)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A represenative lot was employed together with a spectrin antibody in dual immunofluorescent sarcolemma staining for assessing dystrophin levels of muscle fiber cells in muscle biopsies from healthy donors and Becker muscular dystrophy (BMD) patients (Beekman, C., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107494).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Dystrophin in human skeletal muscle myocytes.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1