05-235
Anti-EF1α Antibody, clone CBP-KK1
clone CBP-KK1, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
CTCL tumor antigen, EF1a-like protein, Elongation factor 1 A-1, Elongation factor Tu, Leukocyte receptor cluster member 7, cervical cancer suppressor 3, elongation factor 1 alpha subunit, elongation factor 1-alpha, eukaryotic translation elongation facto
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CBP-KK1, monoclonal
faj reaktivitás
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EEF1A1(1915)
Általános leírás
The alpha 1 isoform is identified as an autoantigen in 66% of patients with Felty syndrome. The gene for the alpha 1 isoform has been found to have multiple copies on many chromosomes, some of which, if not all, represent different pseudogenes. The gene for the alpha 2 may be critical in the development of ovarian cancer.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immunoprecipitated EF1α from an A431 RIPA cell lysate.
Protein Trafficking
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected EF1α in RIPA lysates from non-stimulated A431 cells. Previous lots detected EF1α in human Jurkat and mouse 3T3/A31 RIPA cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1