09-838
Anti-Histone H3.3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H3.3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Image courtesy of Simon Elsässer of David Allis′ Laboratory, Rockefeller University, New York.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP.
Image courtesy of Simon Elsässer of David Allis′ Laboratory, Rockefeller University, New York.
Dot Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in DB.
Reported by Simon Elsässer, Laboratory of Dr. David Allis, Rockefeller University, New York.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 on 10 µg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1