MABE971
Anti-HNF-1-beta Antibody, clone 12A5.1
clone 12A5.1, from mouse
Szinonimák:
Hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF-1B, HNF-1-beta, Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF-2, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12A5.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNF1B(6928)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HNF1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1