MABC1145
Anti-FAP Antibody, clone 73.3
clone 73.3, from mouse
Szinonimák:
Fibroblast activation protein, Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
73.3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Fap(14089)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected FAP in 3T3/FAP overexpressed cells, but not in 3T3 WT cells. (Courtesy of Leslie Hopper, University of Pennsylvania, USA).
Apoptosis & Cancer
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1