04-039
Anti-20S proteasome subunit α2 Antibody, clone MCP21
clone MCP21, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
HC3, proteasome subunit alpha type 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MCP21, monoclonal
faj reaktivitás
human, rabbit, bovine
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
bovine ... Psma2(539141)
human ... PSMA2(5683)
rabbit ... Psma2(100355295)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2