MABE1112
Anti-PRMT9 Antibody, clone 128-29-1
clone 128-29-1, from mouse
Szinonimák:
Putative protein arginine N-methyltransferase 9, Putative protein arginine N-methyltransferase 10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
128-29-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRMT9(90826)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PRMT9 in human kidney, testis, and cerebellum tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected a predominant cyotoplasmic PRMT9 localization by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed HeLa cells (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PRMT9 from HeLa cell lysates (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GST fusion protein containing human PRMT9 a.a. 401-550 recombinant fragment, but not PRMT9 a.a. 1-199, 200-400, or 551-895 GST fusion (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected human, but not mouse, PRMT9 using lysates from various human and mouse cell lines (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PRMT9 in 20 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1