AMAB91573
Monoclonal Anti-PAX2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9469, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL9469, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PAX2(5076)
Immunogen
Sequence
ERPSYPDVFQASEHIKSEQ
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence ADVFAKKTKAEWCQI as determined by overlapping synthetic peptides.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1