MAB4037
Anti-PTEN Antibody, CT, clone A2b1
clone A2b1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MMAC1, TEP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A2b1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Egyediség
*PTEN is covered under U.S. patents 6,262,242, 6,482,795 and U.S. patent application 10/299,003.
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry: 1:20 to 1:50 for acetone-fixed, fresh frozen tissue. Not effective for paraffin sections.
Immunoprecipitation 1:10 to 1:20
Protocol for immunohistochemistry of frozen tissue sections on glass slides.
1. Fix sections for 5 minutes with cold acetone.
2. Air dry
3. Wash sections with PBS
4. Add blocking solution (horse serum) for 20 minutes
5. Add diluted PTEN antibody and incubate for 1 hour at room temperature.
6. Wash with PBS
7. Add biotinylated secondary antibody (horse anti-mouse, or equivalent).
8. Incubate for 30 minutes at room temperature.
9. Wash with PBS
10. Detect with ABC (Avidin-Peroxidase-Complex) or equivalent.
11. Wash with PBS
12. Develop with DAB substrate.
13. Hematoxylin dye may be used as a counterstain for visualizing nuclei.Breast tumor tissue gives good staining. Prostate tissue does not stain.Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Breast tumor tissue
Purified active kinase is Catalogue Number 14-488
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2