Merck
V-902
Supelco
Vardenafil dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H32N6O4S·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
561.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C)N=C(CCC)N1N2)N=C2C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC)CC4)=O)=CC=C3OCC.Cl.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOIHTGOGFDFCBN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE5A(8654)
Általános leírás
Vardenafil, a phosphodiesterase inhibitor, is used to treat erectile dysfunction. This Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Vardenafil is sold under the trade names Levitra® and Staxyn®.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Levitra is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Staxyn is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
I A Korneev
Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (2)(2), 106-108 (2013-06-26)
The arsenal of professionals providing assistance to men with erectile dysfunction includes a new, mouth dissolving dosage form of the vardenafil--levitra ODT. This form is effective, safe, and has a higher bioavailability as compared to vardenafil in the form of
O A H Reneerkens et al.
Psychopharmacology, 225(2), 303-312 (2012-08-03)
Sensory gating is an adaptive mechanism of the brain to prevent overstimulation. Patients suffering from clinical disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia exhibit a deficit in gating, which indicates not only an impairment in basic information processing that might
Osama Shaeer
The journal of sexual medicine, 10(2), 532-540 (2012-10-24)
Utility of phosphodiesterase inhibitors (PDEi's) for the treatment of erectile dysfunction (ED) has been the focus of experimental and clinical studies. However, public preferences, attitudes, and experiences with PDEi's are rarely addressed from a population/epidemiology viewpoint. The Global Online Sexuality
Kristina Y Rust et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(6), 729-735 (2012-11-07)
Phosphodiesterase type 5 inhibitors such as sildenafil, vardenafil, and tadalafil are a class of drugs used primarily in the treatment of erectile dysfunction. Sildenafil and tadalafil are also approved for the treatment of pulmonary hypertension. The aim of this study
Kenneth Beer
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(12), 1494-1495 (2013-02-05)
Eruptions from drugs are among the most frequently reported adverse events. The most frequent etiologic agents include antibiotics and nonsteroidal anti-inflammatory agents. These eruptions are also a frequent source of visits to dermatology of!ces. Many of the inciting agents are