Fontos dokumentumok
S9944
Sibutramine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.