Fontos dokumentumok
V-044
Vitamin K2-(MK-7)
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
(all-E)–2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-48 °C
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup