Fontos dokumentumok
T-172
Supelco
(-)-11-Hydroxy-delta8-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)CO)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h8,11-12,16-17,22-23H,4-7,9-10,13H2,1-3H3/t16-,17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOUSQMWLMDHRIK-IAGOWNOFSA-N
Általános leírás
11-nor-9-Hydroxy-delta8-THC, is a metabolite of delta8-THC found in urine or blood of cannabis users. This certified reference solution is suitable as starting materials in the preparation of calibrators and controls for THC testing by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Alkalmazás
  • Delta-8-THC research chemical: Study explores selective ligands for cannabinoid receptors, indicating the potential of (-)-11-Hydroxy-delta8-THC as a research chemical in cannabinoid pharmacology, highlighting its specificity for CB2 receptors (Huffman, 2000).
  • 11-hydroxy-THC solution: The competitive inhibition of delta8-THC and its metabolites on cannabinoid receptor binding, showcasing the relevance of (-)-11-Hydroxy-delta8-THC solutions in studying receptor interactions and cannabinoid dynamics (Yamamoto et al., 1998).
  • Synthetic cannabinoids for research: Selective ligands for cannabinoid receptors includes derivatives of delta8-THC, reinforcing the role of synthetic cannabinoids like (-)-11-Hydroxy-delta8-THC in neuroscientific and pharmacological research (Huffman et al., 1999).
  • Bioactive THC analogs: Study investigated the differential blockade of the antinociceptive effects of cannabinoids, including delta8-THC analogs, demonstrating the pharmacological applications of (-)-11-Hydroxy-delta8-THC in pain modulation studies (Welch et al., 1998).
  • Elemental analysis reagent: The identification of metabolites like 11-oxo-delta8-THC in mouse brain and liver by Watanabe et al., using analytical standards such as (-)-11-Hydroxy-delta8-THC, underpins its utility in detailed metabolic profiling, essential for understanding cannabinoid metabolism (Watanabe et al., 1980).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)