Merck
S-008
Supelco
Sufentanil Citrate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30N2O2S · C6H8O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
578.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCc3cccs3)CC2)COC
InChI
1S/C22H30N2O2S.C6H8O7/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJCZPLDERGDQRJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
Általános leírás
Sufentanil is a short acting synthetic opioid analgesic most commonly used for pain relief during medical operations. This certified solution standard is applicable to use in clinical toxicology, pain prescription monitoring, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Sufentanil is sold under the trade name Sufenta.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Q L Chen et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 57(2), 236-242 (2012-08-14)
Sufentanil is widely used in clinical anaesthesia because of its protective effects against ischaemia/reperfusion injury. Diabetes mellitus elevates the activity of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), thereby increasing the permeability of mitochondrial transition pore. This study investigated the role of GSK-3β
Ramesh Rajan et al.
The European journal of neuroscience, 37(6), 924-941 (2013-01-03)
Many anaesthetics commonly used in auditory research severely depress cortical responses, particularly in the supragranular layers of the primary auditory cortex and in non-primary areas. This is particularly true when stimuli other than simple tones are presented. Although awake preparations
Shen Sun et al.
Journal of anesthesia, 27(1), 25-28 (2012-08-28)
We aimed to investigate the effects of pretreatment with a small dose of dexmedetomidine on the cough caused by sufentanil during anesthetic induction. Two hundred and forty patients undergoing elective gynecological surgery under general anesthesia were randomly allocated to 4
Harold S Minkowitz et al.
Regional anesthesia and pain medicine, 38(2), 131-139 (2012-12-29)
A sublingual sufentanil tablet is being developed as a potential alternative to intravenous (IV) opioids for the management of postoperative pain. The objective of these studies was to evaluate the pharmacokinetics, efficacy, and safety of sublingual sufentanil tablets for postoperative
Sébastien Grastilleur et al.
Biological chemistry, 394(3), 361-368 (2013-01-18)
Postoperative pain management is a clinical challenge that can be complicated by opioid-induced hyperalgesia (OIH). Kinin receptors could mediate both the acute and chronic phases of inflammation and pain. A few recent studies suggest that dynorphin A could maintain neuropathic