Fontos dokumentumok
M6319
Anti-Mitofusin-2 (N-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mitofusin 2 Antibody, Mitofusin 2 Antibody - Anti-Mitofusin-2 (N-Terminal) antibody produced in rabbit, Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-Mfn2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~86 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate
indirect immunofluorescence: 20-30 μg/mL using differentiated mouse C2 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of rat or mouse brain mitochondria
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MFN2(9927)
mouse ... Mfn2(170731)
rat ... Mfn2(64476)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
By immunoblotting, a working antibody concentration of 0.5-1 mg/mL is recommended using an extracts of rat and mouse brain mitochondria and a chemiluminescent detection reagent.
By indirect immunofluorescence, a working antibody concentration of 20-30 mg/mL is recommended using differentiated mouse C2 cells.
5-10 mg of the antibody immunoprecipitates mitofusin 2 from HeLa human epithelioid carcinoma cell lysate.
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)