Merck
P-086
Supelco
Pentylone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Pentylone hydrochloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.74
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(CCC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C
InChI
1S/C13H17NO3.ClH/c1-3-4-10(14-2)13(15)9-5-6-11-12(7-9)17-8-16-11;/h5-7,10,14H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEFFVTZHXLDTJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Developed in the 1960′s, pentylone is a newer bath salt cathinone and stimulant sold in a blend called “NRG-1” with other bath salts such as flephedrone, MDPBP, MDPV, and MPPP. Pentylone has also been found in a separate blend with MPPP called “NRG-3.”
Alkalmazás
  • Characterization and By-product Identification of Pentylone Hydrochloride: This research provides a comprehensive characterization of Pentylone hydrochloride using mass, NMR, and IR spectroscopy. The study also identifies isocathinone by-products, essential for understanding the compound′s pharmacological profile and its potential as a psychoactive substance in pharmaceutical research. This detailed analysis supports drug development and forensic investigations, facilitating the advancement of therapeutic agents and the detection of illicit drug use (Westphal et al., 2012).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)