Merck
T-137
Supelco
Tianeptine sodium salt solution
1 mg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24ClN2NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol ((as free carboxylate))
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLBSUOGMZDXYKE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Investigation of biochemical pathways: Jayasooriya et al. demonstrated that tianeptine sodium salt suppresses TNF-α-induced expression of matrix metalloproteinase-9 in human carcinoma cells, mediated through the PI3K/Akt-NF-κB pathway. This study provides insights into the anti-inflammatory properties of tianeptine sodium salt and its potential therapeutic applications (Jayasooriya et al., 2014).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup