Fontos dokumentumok
P2548
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Heroin formulation
powder
Szinonimák:
TM=["Sigma Pseudo"] Narcotic Scent (Heroin Formulation Powder)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
form
powder
Minőségi szint
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
Jogi információk
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)