PHR8831
Diacetylmorphine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Heroin hydrochloride, (5alpha,6alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol diacetate HCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
morphine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 25 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(C2[C@H]3[C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC(=O)C)C2)[C@H](C=C3)OC(=O)C)CC1)C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3