Merck
O-002
Supelco
Oxycodone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@H]3N(C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
Általános leírás
This Certified Spiking Solution® is suitable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing of oxycodone from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis. Oxycodone is a semi-synthetic opioid analgesic sold under many trade names including OxyContin® and Percocet® for treatment of moderate to severe pain. Oxycodone is also sold illicitly under street names such as "Roxies," "Blues," and "Perks".
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
OxyContin is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Percocet is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Reply to commentary.
Stephen F Butler
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 14(4), 361-362 (2013-04-04)
Prescrire international, 22(134), 10-11 (2013-02-02)
At high doses of oxycodone, the fixed-dose combination of oxycodone plus naloxone complicates therapeutic management and will likely have lower analgesic efficacy.
Raymond E Glazier et al.
Disability and health journal, 6(2), 107-115 (2013-03-20)
Substance abuse (SA) is a grave and pervasive social problem associated with severe personal and social costs that affect persons with disabilities disproportionally. Most previous research has found SA prevalence to be greater among persons with disabilities than among those
Dustin B Stephens et al.
Journal of studies on alcohol and drugs, 74(3), 386-395 (2013-03-16)
Alcohol consumption dramatically increases the risk of liver damage among those with hepatitis C virus (HCV) infection, yet the impact of HCV status disclosure and standard informational counseling on alcohol use among rural drug users remains poorly understood. In this
Sanjay Merchant et al.
Journal of opioid management, 9(1), 51-61 (2013-05-28)
To evaluate a composite measure for chronic pain that balances pain relief with tolerability. Post hoc meta-analysis of three randomized, multicenter, double-blind studies. Subjects with moderate-to-severe chronic osteoarthritis knee pain or low back pain who had been randomized to receive
Cikkek
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.