Fontos dokumentumok
D-052
N-Desmethyltapentadol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H]([C@@H](C)CNC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C13H21NO/c1-4-13(10(2)9-14-3)11-6-5-7-12(15)8-11/h5-8,10,13-15H,4,9H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQQINTFVECNXLC-GXFFZTMASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fatal intoxication study: A detailed case report investigated fatal intoxication by tapentadol, including the study of N-desmethyltapentadol′s distribution and metabolism, providing crucial data for the forensic analysis(Carelli et al., 2021).
- Opioid screening assay: An advanced targeted opioid screening assay using high-resolution mass spectrometry was developed, which includes the detection of N-desmethyltapentadol, enhancing the accuracy of pain management and drug monitoring studies (Danso et al., 2019).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup