PHR3263
Xylazine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Xylazine, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1720407
API-család
xylazine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)