Fontos dokumentumok
N-006
Normorphine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C=CC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3)c45
InChI
1S/C16H17NO3/c18-11-3-1-8-7-10-9-2-4-12(19)15-16(9,5-6-17-10)13(8)14(11)20-15/h1-4,9-10,12,15,17-19H,5-7H2/t9?,10-,12+,15+,16+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONBWJWYUHXVEJS-YTPBOXJFSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup