Fontos dokumentumok
M-088
(±)-Methadone-D9 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CC(C1=CC=CC=C1)(C(CC([2H])([2H])[2H])=O)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3,3D3,4D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USSIQXCVUWKGNF-MXOMHCEVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Immunomodulatory research: The study explored the potential immunomodulatory effects of levamisole hydrochloride in humans and farm animals, highlighting its utility in enhancing immune responses and its therapeutic potential across a range of conditions (Gholami et al., 2023).
- Anthelmintic research: A study developed a real-time detection method for the levamisole resistance variant in Haemonchus contortus, illustrating the role of levamisole hydrochloride in understanding and managing anthelmintic resistance (Antonopoulos et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.