Fontos dokumentumok
E-021
EDDP-D3 perchlorate solution
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
EDDP-D3 perchlorate solution, Methadone metabolite
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Forensic analysis in human hair: Solid-phase microextraction (SPME) and GC-MS techniques were utilized to determine methaDoneand EDDP in human hair, providing insights into long-term drug usage and forensic toxicology (Lucas et al., 2000).
- Quantitative determination in saliva: Enantioselective liquid chromatography coupled with mass spectrometric detection was employed for the quantitative analysis of methaDoneand its enantiomers of EDDP in human saliva, facilitating non-invasive monitoring of drug compliance (Rosas et al., 2003).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup