Fontos dokumentumok
F-918
Fluoxetine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluoxetine HCl in Neuropharmacology: The development of dispersive liquid-liquid microextraction techniques for trace analysis of fluoxetine showcases its crucial role in neuropharmacological research, enabling precise quantification and study of its effects on neurotransmitter systems (Azadkish et al., 2023).
- Research Grade Fluoxetine for Biochemical Studies: A novel system for bioelectronic delivery of treatments, including fluoxetine, directed toward enhancing wound healing processes, highlights the application of fluoxetine hydrochloride solution in biomedical engineering and tissue regeneration research (Baniya et al., 2023).
- Fluoxetine Hydrochloride for Antidepressant Assays: Studies on antidepressant and anxiolytic effects of fermented food products indirectly utilize fluoxetine as a comparative standard, aiding in the development of functional foods with potential mental health benefits (Santiago-López et al., 2022).
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.