Fontos dokumentumok
F-035
Supelco
Fluconazole-13C3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C1013C3H12F2N6O
Molekulatömeg:
309.25
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A stable-labeled internal standard suitable for quantification of fluconazole levels in blood, serum, or plasma by HPLC or LC-MS/MS. Fluconazole, sold under trade names such as Trican, Monicure, Diflucan®, and Afungil, is an antifungal drug used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diflucan is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2