Fontos dokumentumok
G-023
Supelco
Griseofulvin solution
2 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17ClO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
2 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1c2c(c(cc1OC)OC)C(=O)[C@]3(O2)[C@@H](CC(=O)CC3OC)C
InChI
1S/C17H19ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t8-,12?,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIUZTXTZRGLYTI-LKUJNTHKSA-N
Általános leírás
Griseofulvin, sold under trade names such as Fulvicin, Grifulvin, Gris PEG and Grisactin, is an antifungal drug used used in the treatment and prevention of several types of dermatophytosis. This Certified Spiking Solution; is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of griseofulvin in patient blood, serum, or plasma samples by HPLC or LC-MS/MS.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup