Merck
L-019
Supelco
Lamotrigine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7Cl2N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.09
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lamotrigine is an anticonvulsant approved for treatment of epilepsy and bipolar disorder. Sold under the trade name Lamictal®, this phenyltriazine analog also is used off-label for treatment of clinical depression. This Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis and clinical toxicology.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lamictal is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Shai Sandalon et al.
Experimental eye research, 115, 47-56 (2013-07-03)
Voltage gated sodium channels (Nav), are proposed mediators of neuronal damage in ischemic and excitotoxicity disease models. We evaluated the neuroprotective effects of lamotrigine, a Nav blocker, in the acute and chronic rat ocular hypertension models. Additionally, expression of the
Stacey Shim et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 347(2), 487-496 (2013-08-30)
Carisbamate and lamotrigine are anticonvulsants that act on neuronal voltage-gated sodium channels. Carisbamate has shown antidepressant-like effects in animal models of depression, and lamotrigine is a mood stabilizer with a therapeutic effect in depressive episodes of patients with bipolar disorder.
Chaitali Ghosh et al.
Epilepsia, 54(9), 1562-1570 (2013-07-20)
Brain drug bioavailability is regulated by the blood-brain barrier (BBB). It was recently suggested that cytochrome P450 (CYP) enzymes could act in concert with multidrug transporter proteins to regulate drug penetration and distribution into the diseased brain. The possibility that
Maxine Dibué et al.
Epilepsia, 54(9), 1542-1550 (2013-06-19)
Lamotrigine (LTG) is a popular modern antiepileptic drug (AED); however, its mechanism of action has yet to be fully understood, as it is known to modulate many members of several ion channel families. In heterologous systems, LTG inhibits Cav 2.3
Allyson K Friedman et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6181), 313-319 (2014-04-20)
Typical therapies try to reverse pathogenic mechanisms. Here, we describe treatment effects achieved by enhancing depression-causing mechanisms in ventral tegmental area (VTA) dopamine (DA) neurons. In a social defeat stress model of depression, depressed (susceptible) mice display hyperactivity of VTA