Merck
C-266
Supelco
Cannabichromeorcinic acid (CBCOA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
(±)-Cannabiorcichromenic acid, 2H-1-Benzopyran-6-carboxylic acid, 5-hydroxy-2,7-dimethyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H22O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This certified Snap-N-Spike® reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology, cannabis testing or forensic analysis. Cannabichromeorcinic acid (CBCOA) is a cannabinoid found in cannabis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C