Fontos dokumentumok
C-217
Supelco
Hemp Compliance Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O2
Molekulatömeg:
314.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
összetétel
Cannabidiol, 1 mg/mL
(-)-delta9-THC, 3 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.