C6395
Cannabidiol solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
CBD
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)