Fontos dokumentumok
C-244
Cannabichromenic Acid (CBCA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CCCCCC1=C(C(O)=O)C(O)=C2C(OC(CCC=C(C)C)(C)C=C2)=C1
Általános leírás
Alkalmazás
Cannabichromenic Acid (CBCA) is commonly used as a precursor for biocatalyst in the production of bioactive forms of cannabinoids.(Thomas,et.al,2022)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup