Fontos dokumentumok
C-264
(±)-Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C