Fontos dokumentumok
C-242
Supelco
Cannabichromevarin (CBCV) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (Degassed Methanol )
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-7-15-12-17(20)16-9-11-19(4,21-18(16)13-15)10-6-8-14(2)3/h8-9,11-13,20H,5-7,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAXZFUQLLRMVOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cannabichromevarin (CBCV), also known as cannabivarichromene, is a phytocannabinoid found naturally in cannabis, and is an effective anticonvulsant and used to treat brain cancer and epilepsy. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.