Fontos dokumentumok
H9149
α-Hydroxyalprazolam
powder, ≥98% (TLC)
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
white to off-white
oldhatóság
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3